Learn More
Novus Biologicals™ CD44, variant 6 Antibody (bivatuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène CD44, variant 6
Clone bivatuzumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30046542
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28588-100ug
100 μg
337.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30048199
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28588-50ug
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30048471
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28588-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD44, variant 6 Monoclonal antibody specifically detects CD44, variant 6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
CD44, variant 6
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Human
P16070
960
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
bivatuzumab
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
CD44v6
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.