missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Antibody (F10-89-4) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-28509CL1
752.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Equine,Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen | |
| This CD45 Antibody (F10-89-4) was prepared from Purified T cells from human lymph nodes. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5788 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| F10-89-4 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Equine, Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu