missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse anti-Human, Oligo, Clone: HI30, BD™ AbSeq ™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 940002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
Spécification
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| Oligo | |
| PTPRC; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; T200; GP180; LY5 | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| RUO | |
| 5243 | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions. |
| Single Cell 3' Sequencing | |
| Clone HI30 | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu