Learn More
CD45 Mouse, PE-Cy7, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
236.25€ - 2178.75€
Spécification
| Antigène | CD45 |
|---|---|
| Clone | 2D1 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15972658
|
EnquireBio
QAB97-PE7-25Tests |
25 Tests |
236.25€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15962658
|
EnquireBio
QAB97-PE7-100Tests |
100 Tests |
526.05€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982658
|
EnquireBio
QAB97-PE7-500Tests |
500 Tests |
2178.75€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD45 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 5788 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| 2D1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |