missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
196.35€ - 433.65€
Spécification
| Antigène | CD45 |
|---|---|
| Clone | HI30 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992078
|
EnquireBio
QAB46-PCP55-25Tests |
25 Tests |
196.35€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982078
|
EnquireBio
QAB46-PCP55-100Tests |
100 Tests |
433.65€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD45 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 5788 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| HI30 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title