Learn More
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Spécification
| Antigène | CD45 |
|---|---|
| Clone | 6O19 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17551496
|
Proteintech
80297-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17541496
|
Proteintech
80297-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
| CD45 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry | |
| Rabbit | |
| 5788 | |
| Primary |
| 6O19 | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG |