Learn More
CD45 Rat anti-Mouse, PerCP, Clone: 30-F11, BD
Rat Monoclonal Antibody
118.77€ - 284.62€
Spécification
Antigène CD45
Clone 30-F11
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15850719
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
561047
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
119.00€
118.77€ / 1 pièce
Économisez 0.23€
0.19% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15898858
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
557235
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
285.00€
284.62€ / 1 pièce
Économisez 0.38€
0.13% de réduction
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The 30-F11 clone has been reported to react with all isoforms and both alloantigens of CD45, which is found on hematopoietic stem cells and all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes. CD45 is a transmembrane glycoprotein which is expressed at high levels on the cell-surface, and its presence distinguishes leukocytes from non-hematopoietic cells. CD45 is a member of the Protein Tyrosine Phosphatase (PTP) family, where the intracellular carboxy-terminal region contains two PTP catalytic domains, and the extracellular region is highly variable due to alternative splicing of exons 4, 5, and 6 (designated as A, B, and C, respectively). CD45 isoforms play complex roles in T-cell and B-cell antigen receptor signal transduction and the CD45 isoforms detected in the mouse are cell type-, maturation-, and activation state-specific.
Spezifikation
Spezifikation
CD45
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse Thymus / Spleen
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
30-F11
Flow Cytometry
PerCP
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
Ptprc; CD45R; LCA; Leukocyte common antigen; T200; B220; Ly-5; Lyt-4
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt