missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RA Antibody (PTPRC/8341R), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20795IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD45RA | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
| Recombinant full-length human CD45RA protein | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5788 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PTPRC/8341R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu