Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, APC, Clone: HI100, BD
Mouse Monoclonal Antibody
80.25€ - 281.00€
Spécification
| Antigène | CD45RA |
|---|---|
| Clone | HI100 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | APC |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15891429
|
BD Biosciences
561884 |
25 Tests |
80.30€ 80.25€ / 1 pièce Économisez 0.05€ 0.06% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
10091934
|
BD Biosciences
550855 |
100 Tests |
281.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.
Spécification
| CD45RA | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| HI100 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG2b κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.