Learn More
CD45RA Mouse, V450, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB45-V450-25Tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD45RA | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| PTPRC | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5788 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| HI100 | |
| Violet Fluor 450 (V450) | |
| NP_002829 | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |