missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD47 Antibody (lemzoparlimab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28315JF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CD47 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen | |
| CD47 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Signal Transduction | |
| 961 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG4 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| lemzoparlimab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu