Learn More
Invitrogen™ CD47 Monoclonal Antibody (miap301), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 14910.00€
Spécification
Antigène CD47
Clone miap301
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15268457
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
16-0471-81
50 μg
131.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15278457
Afficher les documents
Invitrogen™
16-0471-85
500 μg
448.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17111032
Afficher les documents
Invitrogen
16-0471-38
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17191022
Afficher les documents
Affymetrix eBioscience
16-0471-025
25 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17101032
Afficher les documents
Invitrogen
16-0471-050
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The MAb miap301 reacts to CD47 also known as integrin-associated protein (IAP), and neurophilin. CD47 is a glycosylated five transmembrane protein with a small cytoplasmic domain. CD47 is involved in adhesion through interactions with SIRP (signal regulator protein) and is non-covalently associated with ?3 integrins CD51/CD61, CD41/CD61. It is also known to be the receptor for thrombospondin. T cell expression of CD47 can mediate activation or apoptosis (in the presence of high levels of thrombospondin). Expression is found in the majority of hematopoietic cells including T and B cells, monocytes, platelets and erythrocytes (as part of the Rh complex). Expression is also found in non-hematopoietic cells. No crossreactivity is seen against human CD47.
CD47 (integrin-associated protein, IAP) is a ubiquitously expressed cell surface transmembrane glycoprotein interacting with several integrins and regulating their functions. Engagement of CD47 by soluble ligands or counter receptors modulates various signaling pathways, such as activation of heterotrimeric G proteins. Functionally, CD47 is involved in the increase in intracellular calcium concentration that occurs upon cell adhesion to extracellular matrix. CD47 is also a receptor for the C-terminal cell binding domain of thrombospondin, and it may play a role in membrane transport and signal transduction. CD47 has broad tissue distribution, is reduced in expression on Rh erythrocytes. CD47 acts as a ligand for CD172a (signal regulatory protein alpha, SIRP alpha), an immune inhibitory receptor on macrophages; this interaction prevents phagocytosis of CD47-positive cells. Moreover, CD47-CD172a system affects cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and is involved in modulation of chondrocyte responses to mechanical signals, and promotes neuronal development, being especially abundant in synapse-rich regions of brain and retina.
Spécification
Spécification
CD47
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
16423
Primary
4°C
CD47
miap301
Flow Cytometry, Functional Assay, Neutralization
Functional Grade
Rat
Mouse
Q61735
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.