missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Antibody (205919), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1636F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 205919 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD5, Arg25-Asn371, Accession # P06127 | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 921 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu