missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Antibody (C5/8117R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20764DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Recombinant protein corresponding to human extracellular domain of CD5 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 921 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| C5/8117R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu