Learn More
CD5 Monoclonal Antibody (53-7.3), NovaFluor™ Yellow 755, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
160.00€ - 311.00€
Spécification
Antigène CD5
Clone 53-7.3
Concentration 0.1 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17806691
Afficher les documents
Invitrogen
M026T02Y08
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17836691
Afficher les documents
Invitrogen
M026T03Y08
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter's Syndrome.
Spécification
Spécification
CD5
0.1 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
alanyl (membrane) aminopeptidase; alanyl aminopeptidase; alanyl aminopeptidase, membrane; aminopeptidase M; Aminopeptidase N; ANPEP; AP-M; APN; AP-N; CD antigen CD5; CD13; CD28; CD28 antigen (Tp44); CD28 molecule; Cd5; CD5 antigen; CD5 antigen (p56 62); CD5 antigen (p56-62); CD5 antigen p56-62; CD5 molecule; CD5 protein; CD74 antigen, invariant polypeptide of major; cell surface protein; costimulatory molecule B7 receptor CD28; fCD5; GP150; hAPN; LAP1; LEU1; Ly-1; Ly12; Ly-12; LyA; Ly-A; Lymphocyte antigen 1; Lymphocyte antigen CD5; lymphocyte antigen T1/Leu-1; Lyt-1; membrane alanyl aminopeptidase; microsomal aminopeptidase; Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13; P150; Pan T cell; PEPN; T1; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell surface glycoprotein CD5; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; unnamed protein product
Cd5
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Cd5
53-7.3
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 755
Rat
Mouse
P13379
12507
IgG2a κ
Affinity chromatography