missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Mouse anti-Human, APC, Clone: UCHT2, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 555355

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15898088

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    247.17€ / 1 pièce
    Économisez 0.83€
    0.34% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The UCHT2 monoclonal antibody specifically binds to CD5. CD5 is a 67 kDa single-chain, type 1 transmembrane glycoprotein expressed on most thymocytes, the majority of peripheral T lymphocytes and a subpopulation of B cells. CD72 has been shown to be the natural ligand for CD5. CD5+ B cells produce polyreactive antibodies (mostly IgM).

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD5
Monoclonal
APC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
UCHT2
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human T cells
100 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only.