Learn More
CD5 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
315.00€ - 2992.50€
Spécification
| Antigène | CD5 |
|---|---|
| Clone | L17F12 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991538
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-25Tests |
25 Tests |
315.00€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981538
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-100Tests |
100 Tests |
700.35€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15901548
|
EnquireBio
QAB14-PCP55-500Tests |
500 Tests |
2992.50€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD5 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 921 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| L17F12 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_055022 | |
| CD5 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |