missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD50 / ICAM-3 Mouse, Clone: SPM505, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 3385-MSM1X-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD50 / ICAM-3 | |
| Cell surface | |
| SPM505 | |
| Unconjugated | |
| NP_002153 | |
| Mouse | |
| 110-160kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 3385 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| ICAM3 | |
| Stimulated human leukocytes | |
| HL-60 or THP-1 cells. Lymph node, tonsil | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu