Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), FITC - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18601388 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601388 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601388 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252645F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.67€
    631.05€ / 0.1mL
    Économisez 84.62€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)In vivo Assay, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD52
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone Campath-1H
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human lymphocytes.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1043
Espèces cibles Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus