Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), PE/Cy5.5 - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18605017 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605017 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252645PECY55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.99€
    660.45€ / 0.1mL
    Économisez 73.54€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD52
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone Campath-1H
Conjugué PE-Cyanine5.5
Formule PBS
Alias de gène Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human lymphocytes.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1043
Espèces cibles Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus