missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Antibody (gatralimab), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Code produit 30114874 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30114874 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30114874 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP328045AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD52
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone gatralimab
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Espèces hôtes Human
Immunogène CD52
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1043
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.