missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD53 Antibody (MEM-53), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB500-393H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD53 Monoclonal antibody specifically detects CD53 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Spécification
| CD53 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| antigen MOX44 identified by monoclonal MRC-OX44, CD53 antigentetraspanin-25, CD53 glycoprotein, CD53 molecule, CD53 tetraspan antigen, cell surface antigen, Cell surface glycoprotein CD53, MOX44transmembrane glycoprotein, Tetraspanin-25, tspan-25, TSPAN25leukocyte surface antigen CD53 | |
| Leukocytes of patient suffering from a LGL-type leukemia. | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 963 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MEM-53 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu