missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62P Rat anti-Mouse, FITC, Clone: RB40.34, BD

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 553744

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15847368

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    507.18€ / 1 pièce
    Économisez 2.82€
    0.55% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The RB40.34 monoclonal antibody specifically binds to mouse P-selectin (CD62P), a 140 kDa protein which is expressed on activated platelets, activated endothelial cells, and megakaryocytes. P-selectin mediates the adhesion of neutrophils and monocytes to activated platelets and endothelial cells, mediates leukocyte rolling, and is involved in the migration of leukocytes into inflamed tissues. CD24 and CD162 (PSGL-1) are ligands of CD62P. mAb RB40.34 can block mouse P-selectin binding to its ligands in vitro and in vivo.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD62P
Monoclonal
0.5mg/mL
P-selectin; Selp; LECAM3; LYAM3; PADGEM; GMP-140; Grmp
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
RB40.34
FITC
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
P-selectin-IgG1 Fusion
0.5 mg
Immunology
Mouse
IgG1 λ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

For Research Use Only.