missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD63 Antibody (OTI5E5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-70380PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spécification
| CD63 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI5E5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 | |
| Full length human recombinant protein of human CD63 (NP_001771) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis | |
| 967 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu