missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD63 Antibody (TS63), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14609DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Spécification
| CD63 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 | |
| Jurkat and HEL cell lines | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis | |
| 967 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| TS63 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu