Learn More
CD66 Monoclonal Antibody (CD66a-B1.1), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
157.00€ - 400.00€
Spécification
Antigène CD66
Clone CD66a-B1.1
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
16351634
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
67-0668-41
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16361634
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
67-0668-42
100 Tests
400.00€
100 pièces
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
The CD66 molecules are 180-200 kDa glycoproteins of carcinoembryonic antigen family. They are present on all blood granulocytes and some tissue macrophages, but are absent from other hematopoietic cells. The expression of CD66 increases significantly on granulocytes upon their activation. CD66a (BGP1, CEACAM1) and CD66d (CGM1, CEACAM3), as well as CEACAM2 and 4, are transmembrane proteins, whereas CD66c (CEAL, NCA, CEACAM6) and CD66e (CEA, CEACAM5), as well as CEACAM7 and 8, are anchored to the plasma membrane by C-terminal glycosylphosphatidylinositol (GPI) lipid moiety.
Spezifikation
Spezifikation
CD66
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
1048, 1084, 1089, 4680, 634
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
CD66a-B1.1
Flow Cytometry
Super Bright 702
Mouse
Human
O75871, P06731, P13688, P40198, P40199
CEACAM1, CEACAM3, CEACAM4, CEACAM5, CEACAM6
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt