missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD69 Antibody (FN50), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-43387AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD69 Monoclonal specifically detects CD69 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| CD69 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Activation inducer molecule, activation inducer molecule (AIM/CD69), AIM, BL-AC/P26, CD69 antigen, CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen), CD69 molecule, CLEC2CC-type lectin domain family 2 member C, C-type lectin domain family 2, member C, EA1, early activation antigen CD69, early lymphocyte activation antigen, Early T-cell activation antigen p60, GP32/28, Leukocyte surface antigen Leu-23, MLR-3 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| FN50 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| CD69 | |
| The immunogen for this antibody was CD69. | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 969 | |
| Store at 4C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu