Learn More
CD73 Monoclonal Antibody (AD2), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
160.00€ - 355.00€
Spécification
Antigène CD73
Clone AD2
Concentration 0.4 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17896561
Afficher les documents
Invitrogen
H016T02R05
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17826571
Afficher les documents
Invitrogen
H016T03R05
100 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD73 (Ecto-5-prime-nucleotidase, 5-prime-ribonucleotide phosphohydrolase) catalyzes the conversion at neutral pH of purine 5-prime mononucleotides to nucleosides, the preferred substrate being AMP. CD73 consists of a dimer of 2 identical 70 kDa subunits bound externally to the plasma membrane by a glycosyl phosphatidyl inositol linkage. CD73 is used as a marker of lymphocyte differentiation. Consequently, a deficiency of CD73 occurs in a variety of immunodeficiency diseases. Other forms of 5-prime nucleotidase exist in the cytoplasm and lysosomes and can be distinguished from CD73 by their substrate affinities, requirement for divalent magnesium ion, activation by ATP, and inhibition by inorganic phosphate. The CD73 gene has been localized to 6q14-q21 by immunofluorescence and a study of a panel of human x mouse hybrids that contained fragments of chromosome 6 as translocations. Defects in the CD73 gene can lead to the calcification of joints and arteries, and intestinal tuberculosis. Two transcript variants encoding different isoforms of CD73 have been found.
Spécification
Spécification
CD73
0.4 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
2210401F01Rik; 5 nucleotidase, ecto; 5' nucleotidase, ecto; 5'-NT; 5'-nucleotidase; 5'-nucleotidase ecto; 5'-nucleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; NTE; Purine 5-Prime-Nucleotidase
NT5E
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
NT5E
AD2
Flow Cytometry
NovaFluor Red 725
Mouse
Human
P21589
4907
IgG1 κ
Affinity chromatography