Learn More
CD74 Monoclonal Antibody (5-329), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Affymetrix eBioscience 62-0748-41
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 16321204
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD74
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04233
CD74
Affinity chromatography
RUO
972
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
5-329
Super Bright 436
CD74
Cd74; CD74 antigen; CLIP; DHLAG; H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain; HLA class II histocompatibility antigen gamma chain; HLADG; HLA-DR antigens-associated invariant chain; Ia antigen-associated invariant chain; Ia-GAMMA; II; INVG34; MHC class II-associated invariant chain; p33
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ