missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Rabbit anti-Human, Mouse, Baboon, Clone: CLIP/3127R, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-07225-100ug

Code nomenclature Nacres: NA.46

445.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18610288

  • 517.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CD74 Monoclonal specifically detects CD74 in Human, Mouse, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD74
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
CD74 antigen, CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, classII antigen-associated), CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, DHLAGgamma chain of class II antigens, HLA class II histocompatibility antigen gamma chain, HLADG, HLA-DR antigens-associated invariant chain, HLA-DR-gamma, Ia antigen-associated invariant chain, Ia-associated invariant chain, Ia-GAMMA, Ii, MHC HLA-DR gamma chain, p33
SU-DHL-4 lymphoma cells
100 μg
Immunology
972
Store at 4°C.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CLIP/3127R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Baboon
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis