Learn More
CD79B Antibody (IGB/1843), PE, Novus Biologicals™
Code produit 18606016 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606016 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606016 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308596PE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD79B
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone IGB/1843
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 974
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ