missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD79B Antibody (IGB/2940R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08358AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| CD79B | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein | |
| Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259) | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| 974 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| IGB/2940R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu