Learn More
CD79B Antibody (IGB/2940R), FITC, R&D Systems™
Code produit 18613647 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613647 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613647 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308358F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD79B
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone IGB/2940R
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 974
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus