missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8 Antibody (CD8/7793R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24151AF647
579.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2 | |
| Recombinant human full-length CD8 protein | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 925 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CD8/7793R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu