Learn More
CD8 Antibody (CL1529), R&D Systems™
Code produit 18608625 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608625 25 μL 25µL
18173519 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18608625 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP23674325ul
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD8
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL1529
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P01732
Alias de gène CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Symboles de gène(s) CD8A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AASPTFLLYLSQNKPKAAEGLDTQRFSGKRLGDTFVLTLSDFRRENEGYYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTTPAPRPPT
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 925
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Reconstitution Protein A purified
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only