missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8 Antibody (rCD8/9211), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24147CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2 | |
| Recombinant fragment corresponding to the C-terminal cytoplasmic domain of alpha chain of human CD8 molecule | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 925 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCD8/9211 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu