Learn More
CD8 beta Antibody (H35-17.2), PE, R&D Systems™
Code produit 18612349 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612349 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18612349 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308222PE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CD8 beta Monoclonal specifically detects CD8 beta in Human (Negative)/Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD8 beta
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone H35-17.2
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Espèces hôtes Rat
Immunogène Five day mixed leukocyte culture population, C57BL/6 anti-BALB/c (Uniprot: P10300)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 926
Espèces cibles Human (Negative), Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus