Learn More
CD8 Mouse, PE, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
275.10€ - 2693.25€
Spécification
| Antigène | CD8 |
|---|---|
| Clone | SK1 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15971598
|
EnquireBio
QAB18-PE-25Tests |
25 Tests |
275.10€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15961598
|
EnquireBio
QAB18-PE-100Tests |
100 Tests |
619.50€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981598
|
EnquireBio
QAB18-PE-500Tests |
500 Tests |
2693.25€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD8 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 925 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SK1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_741969 | |
| CD8A | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |