missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD80 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (014), FITC, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
42.37€ - 109.00€
Spécification
| Antigène | CD80 |
|---|---|
| Clone | 014 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30019716
|
Invitrogen™
MA552391 |
25 Tests |
42.37€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30019555
![]() |
Invitrogen™
MA552390 |
100 Tests |
109.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD80 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects CD80 in Mouse samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
| CD80 | |
| 100 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% BSA and 0.09% sodium azide | |
| Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1 | |
| Recombinant Mouse CD80/B7-1 Protein (Val 38-Lys245). | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| CD80 |
| 014 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| Q00609 | |
| 12519 | |
| IgG | |
| Protein A | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit