missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD83 Antibody (104), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-89980CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD83 Monoclonal antibody specifically detects CD83 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| CD83 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD83 (Uniprot#: Q01151-1; Met1-Ala143). | |
| 0.1 mL | |
| Dendritic Cell Markers | |
| 9308 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 104 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu