missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD83 Antibody (HB15e), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1774C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD83 Monoclonal antibody specifically detects CD83 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spécification
| CD83 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| HB15e | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83 | |
| COS-7 African green monkey SV40 transformed kidney fibroblast-like cells transfected with human CD83 | |
| 0.5 mL | |
| Dendritic Cell Markers | |
| 9308 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu