Learn More
CD86 Mouse, PE, Clone: IT2.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
183.75€ - 420.00€
Spécification
| Antigène | CD86 |
|---|---|
| Clone | IT2.2 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992638
|
EnquireBio
QAB94-PE-25Tests |
25 Tests |
183.75€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982638
|
EnquireBio
QAB94-PE-100Tests |
100 Tests |
420.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD86 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 942 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| IT2.2 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_787058 | |
| CD86 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |