missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13395-1-AP-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831584

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

This antibody detects a band of approximately 70 kDa, consistent with glycosylated form of CD86.

CD86 is one of two ligands (the other CD80) for CTLA4 and CD28. CD86 acts as costimulatory molecule in eliciting T-cell help during antigen presentation. Antigen presentation in the absence of sufficient co-stimulation involving CD86/CD80 can induce tolerance. CD80 appears to play a role distinct from CD80 in T helper cell differentiation. CD86 is a type I membrane protein that is a member of the immunoglobulin superfamily. The CD86 protein is expressed by antigen-presenting cells, and it is the ligand for two proteins at the cell surface of T cells, CD28 antigen and cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4. Binding of CD86 with CD28 antigen is a costimulatory signal for activation of the T-cell. Binding of CD86 with cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 negatively regulates T-cell activation and diminishes the immune response. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms of CD86. Additional transcript variants have been described for CD86, but their full-length sequences have not been determined. Diseases associated with CD86 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
Spécification

Spécification

CD86
Polyclonal
Unconjugated
CD86
Activation B7 2 antigen, B7 2, B70, BU63, CD28LG2, CD86, CD86 molecule, FUN 1, LAB72
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
942
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42081
CD86
CD86 Fusion Protein Ag4063
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis