missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD9 Antibody (HI9a), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18795PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD9 Monoclonal antibody specifically detects CD9 in Human, Bovine, Canine, Equine, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD9 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24) | |
| A recombinant protein of human CD9 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Stem Cell Markers | |
| 928 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| HI9a | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Canine, Equine, Monkey | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu