Learn More
CD9 Antibody (TS9), HRP, R&D Systems™
Code produit 18602007 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602007 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602007 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314610H
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD9
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TS9
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HeLa cell line
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 928
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus