Learn More
CD90/Thy1 Antibody (S09-6G7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Tekniske data
| Antigène | CD90/Thy1 |
|---|---|
| Clone | S09-6G7 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Quantité | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantité | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18604944
|
Novus Biologicals
NBP3-20016-100ul |
100 μg |
645.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18662235
|
Novus Biologicals
NBP3-20016-50ul |
50 μg |
421.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beskrivelse
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human, Rat samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| CD90/Thy1 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen | |
| A synthetic peptide of human CD90/Thy1 (Uniprot # P04216) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S09-6G7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 7070 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel