Learn More
CD90/Thy1 Antibody (S09-6G7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Tekniske data
Antigène CD90/Thy1
Clone S09-6G7
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantité Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantité Pris Antal & tilgængelighed  
18604944
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-20016-100ul
100 μg
645.00€
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18662235
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-20016-50ul
50 μg
421.00€
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
CD90/Thy1
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
A synthetic peptide of human CD90/Thy1 (Uniprot # P04216)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S09-6G7
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Hematopoietic Stem Cell Markers, Hepatic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
7070
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.