Learn More
CD97 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
Antigène CD97
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Applications Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18619695
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99764-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18604635
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-99764-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD97 Polyclonal antibody specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
CD97
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
GPCR, Immunology
0.2 um filtered solution in PBS
976
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CD97 (Accession#: NP_001775.2; Met 1-Gln 398)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.