Learn More
CD97 Isoform 1 Antibody (380903), HRP, R&D Systems™
Code produit 18666763 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666763 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666763 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2529H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.63€
    616.35€ / 0.1mL
    Économisez 97.28€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD97 Isoform 1 Monoclonal specifically detects CD97 Isoform 1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD97 Isoform 1
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 380903
Conjugué HRP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD97, TM7LN1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD97, Gln21-Gln398, Accession # NP_001775.2
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 976
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus