missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD99 Antibody (CL12929), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18550-25ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD99 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL12929 | |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2 | |
| This antibody was developed against a sythetic peptide for P14209. Actual immunogen sequence is proprietary. | |
| 25 μg | |
| Immunology | |
| 4267 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu