missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD99 Antibody (rMIC2/8746), DyLight 550, Novus Biologicals™

Code produit 18528015 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18528015 0.1 mL, DyLight 550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18528015 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321119R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD99
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rMIC2/8746
Conjugué DyLight 550
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène 12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-185) of human CD99 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4267
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgM
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.